Principaux documents
XX1012530
Millipore
Kit de support de filtration de microanalyse en verre, Millipore
25 mm, Stainless steel screen membrane support, 15mL Funnel
Synonyme(s) :
Support filtre Millipore
1 EA
451,00 €
451,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
451,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
451,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel support (for screen filter; removable)
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
15.2 cm (6 in.)
Diamètre
2.5 cm (0.98 in.)
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
2.5 cm2
Capacité de l'entonnoir
15 mL
Raccords
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Kit de supports filtres en verre de Millipore pour microanalyse
Support pour membrane du type filtre écran en acier inoxydable, 25 mm, entonnoir de 15 ml
Le support filtre en verre de Millipore pour microanalyse est conçu pour la filtration sous vide d'échantillons liquides de faible volume afin d'analyser la contamination particulaire ou biologique.
Le kit comprend les éléments suivants :
(Référence - Description)
XX1012514 - Entonnoir Millipore en verre, 15 ml, 25 mm, borosilicate, joint en verre rodé
XX1012503 - Pince à ressort Millipore, 25 mm, aluminium
XX1012532 - Base et bouchon Millipore en verre, 25 mm, à utiliser avec le support filtre en acier inoxydable, filtre inclus
ALIGNED25 - Guide d'alignement Millipore, 25 mm, 5/pqt
Caractéristiques et avantages :
• Des lignes de graduations indiquent clairement le volume des échantillons
•Les supports filtres sont disponibles en verre fritté ou en acier inoxydable
Applications :
Analyse de la contamination (non adapté pour une utilisation avec des préfiltres épais ou des liquides inflammables)
Principe
Vide