Yes, "8 pkg" means a package of 8 Amicon® Ultra Centrifugal Filters.
UFC5100
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra, seuil de coupure nominal de 100 kDa
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Synonyme(s) :
Concentrateur centrifuge, seuil de coupure de 100 kDa, volume d'échantillon de 0,5 ml
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Conditionnement
pkg of 24 pkg
pkg of 500 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
0.5 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
4.99 cm (1.96 in.)
Diamètre
10.8 mm
Surface de filtration
1 cm2
Volume
0.5 mL
Volume de travail
≤500 μL
0.5 mL
Dimension de pores
100 kDa MWCO
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Leur configuration verticale et leur surface utile de filtration en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 30 ×. Leur configuration verticale permet en outre de minimiser la polarisation du soluté, et donc, le colmatage de la membrane qui en découle. Enfin, la présence d'une butée physique à l'intérieur du dispositif empêche d'atteindre la siccité et prévient les éventuelles pertes d'échantillon. Une étape de centrifugation inverse facile à mettre en œuvre permet de récupérer efficacement l'échantillon concentré (espèces retenues) après le recueil du filtrat.
Les dispositifs Amicon® Ultra de 0,5 ml sont livrés non stériles et sont à usage unique. Grâce à leur membrane verticale et à la centrifugation inverse, les filtres Amicon® Ultra de 0,5 ml offrent d'excellentes performances ainsi que des temps de centrifugation réduits.
Application
Caractéristiques et avantages
- Membrane Ultracel® en cellulose régénérée à seuil de coupure nominal de 100 kDa offrant une récupération du rétentat supérieure à 90 %
- Concentration de 500 μl en 15 μl
- Facteur de concentration de 25 × à 30 ×
- Très bonne récupération de l'échantillon (plus de 90 % de la solution de départ diluée)
- Traitement rapide : 10 à 30 minutes
- Possibilité de centrifugation inverse pour assurer l'uniformité des taux de récupération
Liaison
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Méthodes de filtration et sélection d'un filtre membrane pour la purification et la production de nanoparticules.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Protocoles
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
-
Que signifie le conditionnement de "8 pkg"? Cela correspond-il à 8 eppendorfs/filtres ?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is dimethylformamide chemically compatible with Amicon Ultra-0.5mL?
1 answer-
No data is presently available for compatibility with dimethylformamide.