Principaux documents
UFC710008
Millipore
Filtre à centrifuger Centricon® Plus
MWCO 100 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Synonyme(s) :
Centrifuge concentrator
8 FILTERS
302,00 €
302,00 €
Date d'expédition estimée le14 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
8 FILTERS
302,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
302,00 €
Date d'expédition estimée le14 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Caractéristiques
holdup volume 75 μL
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
Centricon®
Paramètres
15-70 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
121 mm
Diamètre
6 cm
Surface de filtration
19 cm2
Dimension de pores
100 kDa MWCO
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Type de filtre : ultrafiltration
Le filtre à centrifuger Centricon Plus-70 est un dispositif à usage unique jetable conçu pour filtrer des solutions biologiques aqueuses dont le volume varie de 15 à 70 ml.
Application
Le filtre à centrifuger Centricon Plus-70 convient à la concentration et à la purification d'échantillons biologiques.
Caractéristiques et avantages
  • compatiblequ'avec les centrifugeuses à godets mobiles
  • permet de concentrer la plupart des solutions de 70 mlen un volume final de 350 µl en 15 à 40 minutes
Forme physique
Code couleurs : Clair
Autres remarques
Produit réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocoles
Ultrafiltration-based MAb purification offers faster, higher recovery compared to hybridoma screening.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Was für ein Rotor wird für die Filter benötigt? What kind of rotor is required for the filter units?
    1 answer
    1. This product is compatible with swinging-bucket capable of handling 250 mL bottles. Do not use a fixed angle rotor. Kindly review more technical specifications in the User Guide under "More Documents" or at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/866/336/pr03221w-ms.pdf
      Helpful?
  2. What are the proposed adapters for centrifugation? We have a swing-bucket centrifuge in the lab, but we don´t have the proper bucket for it.
    1 answer
    1. This device is suitable for swinging bucket rotors only. These centrifugal filters measure 121 mm (length) x 60 mm (diameter) and have a maximum g-force of 3500 x g. See the link below to review the recommended rotors and adaptor for several major brands of centrifuge:
      https://www.emdmillipore.com/life-science-research/protein-sample-preparation/rotor-guides/Centricon-Plus-70/2B2b.qB.isYAAAFEcTQMfo3B,nav
      Helpful?
  3. What is the maximum this device can be spun without damaging the membrane?
    1 answer
    1. The maximum centrifugal force for concentrating is 3,500 × g. For more details please refer to the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/866/336/pr03221w-ms.pdf