Principaux documents
UFC8050
Millipore
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra, seuil de coupure de 50 kDa
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
Synonyme(s) :
Concentrateur centrifuge, seuil de coupure de 50 kDa, volume d'échantillon de 4 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
Paramètres
4 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
124 mm (4.88 in.)
Diamètre
17.3 mm
Surface de filtration
3 cm2
Volume
4 mL
Dimension de pores
50 kDa MWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 4 ml avec membrane Ultracel® à seuil de coupure de 50 000 Da assurent une ultrafiltration rapide et une rétention fiable des macromolécules. Par exemple, la sérum albumine bovine (67 kDa) en concentration initiale de 1 mg/ml est retenue à plus de 95 %.
Leur configuration verticale et leur surface utile de filtration en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 80 ×. Leur configuration verticale permet en outre de minimiser la polarisation du soluté, et donc, le colmatage de la membrane qui en découle. Enfin, la présence d'une butée physique à l'intérieur du dispositif empêche d'atteindre la siccité et prévient les éventuelles pertes d'échantillon.
Le concentré est récupéré dans le réservoir à échantillon du filtre à l'aide d'une pipette, tandis que l'ultrafiltrat est recueilli dans le tube à centrifuger fourni. Le filtre peut être centrifugé dans un rotor à godets oscillants ou à angle fixe. Avec leur membrane verticale et leur butée fixe, les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 4 ml offrent un taux de récupération maximal pour un temps de centrifugation relativement court.
Application
  • Ultrafiltration sur membrane Ultracel® à seuil de coupure de 50 000 Da
  • Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires et élimination des protéines avant chromatographie liquide haute performance
  • Concentration de protéines diluées ou prépurifiées à partir d'éluants de colonne
  • Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
  • Exclusion stérique et fractionnement des protéines
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Ultracel® en cellulose régénérée à seuil de coupure nominal de 50 kDa offrant une récupération du rétentat supérieure à 90 %
  • Réduction de la polarisation de la concentration grâce à la membrane verticale, pour des temps de centrifugation ultrarapides (à peine 5 minutes)
  • Membrane thermoscellée minimisant les quantités de matières extractibles en aval
  • Tests d'intégrité réalisés sur 100 % des filtres pour la fiabilité des performances
  • Visualisation pratique de l'échantillon grâce au tube translucide et aux graduations de volume
  • Pipetage direct de l'échantillon : suppression de l'étape de récupération du concentré
  • Facteurs de concentration élevés (80 × à 100 ×)
Forme physique
Code couleurs : Transparent avec bouchon rose
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Méthodes de filtration et sélection d'un filtre membrane pour la purification et la production de nanoparticules.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocoles
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Le protéome plasmatique humain constitue une vaste ressource pour découvrir de nouveaux biomarqueurs et les étudier.
Contenu apparenté
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.