Principaux documents
SX1247
Supelco
Sulfuric acid
95.5-96.5%, OmniTrace
Synonyme(s) :
Sulfuric acid, Oil
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Beilstein:
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-639-5
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Acide sulfurique, OmniTrace
Agence
suitable for EPA 300
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Description
for inorganic trace analysis
Essai
93-98%
Forme
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pb
~290 °C (lit.)
Pf
-20 °C
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
Traces de cations
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤1 ppb
As: ≤0.5 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.1 ppb
Be: ≤0.1 ppb
Bi: ≤0.1 ppb
Ca: ≤1 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Ce: ≤0.1 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤0.5 ppb
Cs: ≤0.1 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Dy: ≤0.1 ppb
Er: ≤0.1 ppb
Eu: ≤0.1 ppb
Fe: ≤1 ppb
Ga: ≤0.1 ppb
Gd: ≤0.1 ppb
Ge: ≤1 ppb
Hf: ≤0.1 ppb
Hg: ≤0.1 ppb
Ho: ≤0.1 ppb
In: ≤0.1 ppb
K: ≤1 ppb
La: ≤0.1 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Lu: ≤0.1 ppb
Mg: ≤1 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤1 ppb
Nb: ≤0.1 ppb
Nd: ≤0.1 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
P: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.1 ppb
Pr: ≤0.1 ppb
Rb: ≤0.5 ppb
Rh: ≤0.5 ppb
Sb: ≤1 ppb
Sc: ≤0.1 ppb
Se: ≤10 ppb
Sm: ≤0.1 ppb
Sn: ≤1 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Tb: ≤0.1 ppb
Te: ≤0.1 ppb
Th: ≤0.1 ppb
Ti: ≤1 ppb
Tl: ≤0.1 ppb
Tm: ≤0.1 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.5 ppb
W: ≤0.5 ppb
Y: ≤0.1 ppb
Yb: ≤0.1 ppb
Zn: ≤1 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels
Conditionnement
Product is packed into HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed into a single bottle shipping case.
Informations légales
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.