Principaux documents
SX0206A
Supelco
Nitrate d′argent solution
0.10N
Synonyme(s) :
Silver nitrate solution, normality
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51473502
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
traceable to NIST
pH
4-5 (20 °C in H2O)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Silver nitrate solution (0.10N)
SX0206A-2 500ml Glass Bottle
Caractéristiques
Tolerance: ±0.0001N
Remarque sur l'analyse
Color Limit: "10 max."
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable