Documents
1.05423
Supelco
Ammonia solution
28-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Hydroxyde d’ammonium solution, Ammoniaque
About This Item
Formule linéaire :
NH4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
35.05
Numéro Beilstein :
3587154
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Solution d'ammoniaque à 28-30 %, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
635 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
liquid
Limite d'explosivité
27 %
Concentration
28.0-30.0% NH4OH
Impuretés
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ga (Gallium)
≤0.020 ppm In (Indium)
≤0.020 ppm Li (Lithium)
≤0.050 ppm Ba (Barium)
≤0.050 ppm Cd (Cadmium)
≤0.050 ppm Co (Cobalt)
≤0.050 ppm Cr (Chromium)
≤0.050 ppm Mn (Manganese)
≤0.050 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.050 ppm Ni (Nickel)
≤0.050 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.100 ppm Au (Gold)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm Cu (Copper)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.100 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm Sr (Strontium)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zn (Zinc)
≤0.2 ppm Sulphide (S)
≤0.3 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.500 ppm Al (Aluminium)
≤0.500 ppm As (Arsenic)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm K (Potassium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤10 ppm Carbonate (as CO2)
≤10 ppm Non volatile matter
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Pyridine and related substances
≤2 ppm Sulphate (SO4)
≤5 ppm Silicate (as SiO2)
≤5 ppm Substances reducing potassium permanganate
Chaîne SMILES 
[NH4+].[OH-]
Résidus de calcination
≤10 ppm
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
Point d'ébullition
32 °C
Pf
-72 °C
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.892-0.910 (relative density (d 20/20))
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Pour des raisons de qualité et de sécurité, la solution d'ammoniaque ne sera plus conditionnée dans des flacons de verre, mais uniquement dans des flacons de PEHD.
Veuillez noter les remplacements suivants :
1054231000 (flacon de verre de 1 litre) remplacé par 1054231011 (flacon de PEHD de 1 litre)
1054232500 (flacon de verre de 2,5 litres) remplacé par 1054232511 (flacon de PEHD de 2,5 litres)
Vous trouverez de plus amples informations sur nos flacons de PEHD ergonomiques et incassables à cette adresse : www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie, NH₃) : 28,0 - 30,0 %
Identité : test réussi
Apparence : test réussi
Apparence de la solution : test réussi
Densité relative (d 20/ 20) : 0,892 - 0,910
Carbonate (sous forme de CO₂) : ≤ 10 ppm
Chlorure (Cl) : ≤ 0,3 ppm
Nitrate (NO₃) : ≤ 2 ppm
Phosphate (PO₄) : ≤ 0,5 ppm
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,5 ppm
Silicate (exprimés en SiO₂) : ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄) : ≤ 2 ppm
Sulfure (S) : ≤ 0,2 ppm
Ag (argent) : ≤ 0,020 ppm
Al (aluminium) : ≤ 0,500 ppm
As (arsenic) : ≤ 0,500 ppm
Au (or) : ≤ 0,100 ppm
Ba (baryum) : ≤ 0,050 ppm
Bi (bismuth) : ≤ 0,100 ppm
Ca (calcium) : ≤ 0,500 ppm
Cd (cadmium) : ≤ 0,050 ppm
Co (cobalt) : ≤ 0,050 ppm
Cr (chrome) : ≤ 0,050 ppm
Cu (cuivre) : ≤ 0,100 ppm
Fe (fer) : ≤ 0,100 ppm
Ga (gallium) : ≤ 0,020 ppm
In (indium) : ≤ 0,020 ppm
K (potassium) : ≤ 0,500 ppm
Li (lithium) : ≤ 0,020 ppm
Mg (magnésium) : ≤ 0,100 ppm
Mn (manganèse) : ≤ 0,050 ppm
Mo (molybdène) : ≤ 0,050 ppm
Na (sodium) : ≤ 0,500 ppm
Ni (nickel) : ≤ 0,050 ppm
Pb (plomb) : ≤ 0,050 ppm
Pt (platine) : ≤ 0,100 ppm
Sn (étain) : ≤ 0,100 ppm
Sr (strontium) : ≤ 0,100 ppm
Ti (titane) : ≤ 0,100 ppm
Tl (thallium) : ≤ 0,050 ppm
Zn (zinc) : ≤ 0,100 ppm
Pyridine et substances apparentées : ≤ 2 ppm
Substances réduisant le permanganate (ACS) : test réussi
Substances réduisant le permanganate de potassium : ≤ 5 ppm
Résidu de calcination : ≤ 10 ppm
Matières non volatiles : ≤ 10 ppm
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.