Documents
XX5004700
Millipore
Support filtre Aérosol standard, 47 mm, acier inoxydable
Aerosol Standard Filter Holder, 47mm, stainless steel
Synonyme(s) :
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Niveau de qualité
Longueur
17.8 cm
Diamètre
6.9 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Raccords
11 mm O.D. inlet hose connector
11 mm O.D. inlet/outlet connection (threaded for flow-limiting orifices)
outlet connection (Closed system; with inlet dispersion chamber)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Aerosol Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ces supports filtres Aérosol sont conçus pour contrôler les particules présentes dans l'air dans un environnement et/ou un système clos. Choisissez le support le mieux adapté à votre méthode. Les supports filtres Aérosol sont disponibles en deux formats : un modèle ouvert pour un échantillonnage à l'air libre et un modèle standard avec raccord fermé et chambre de dispersion en entrée.
Applications :
contrôle de la contamination particulaire des gaz
Principe
Sous vide
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13