Documents
SVLP04700
Millipore
Filtre membrane Durapore® de 5,0 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 5,0 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
160 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
5.0 μm pore size
70 % porosity
Point de bulle
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : SVLP
Les membranes Durapore® sont des membranes en poly(fluorure de vinylidène) qui présentent une plus faible adsorption protéique que les membranes en nylon, en nitrocellulose ou en polytétrafluoroéthylène, par exemple. Elles supportent des débits élevés, maximisent le taux de récupération de l'échantillon et présentent une large compatibilité chimique.
Type de filtration : filtre écran
Application
  • Filtration clarifiante de solutions biologiques
  • Surveillance des particules
Le filtre membrane Durapore®, 5,0 μm a été utilisé pour les besoins suivants :
  • Collecte de phytoplancton à partir d'échantillons d'eau
  • Collecte de zoospores à partir d'échantillons d'environnements aqueux de pépinières en serre
  • Récolte de cultures en suspension à partir de différentes lignées cellulaires
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Laboratory studies on the biodegradation of organisms for estimating carbon storage potential in coastal aquatic ecosystems
Ishii Y, et al.
Coastal Engineering Journal, 1-12 (2021)
G A Ridge et al.
Plant disease, 98(4), 551-558 (2014-04-01)
The goal of this study was to develop a procedure that could be used to evaluate the potential susceptibility of aquatic plants used in constructed wetlands to species of Phytophthora commonly found in nurseries. V8 agar plugs from actively growing
Lisa M Røst et al.
Metabolites, 10(2) (2020-02-26)
Absolute quantification of intracellular metabolite pools is a prerequisite for modeling and in-depth biological interpretation of metabolomics data. It is the final step of an elaborate metabolomics workflow, with challenges associated with all steps-from sampling to quantifying the physicochemically diverse