Merck
Passer à
TZHAPC210
Unité Steritest® NEO
For liquids in plastic containers., Blue base canister with a non-coring single needle minimizes blockage when piercing plastic containers.
Synonyme(s) :
Dispositif pour essai de stérilité, unité de filtration sur membrane, canister de filtration sur membrane, filtration sur membrane en système clos, Unité Steritest® NEO à base bleue pour les essais de stérilité
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 ea
Date d'expédition estimée le02 septembre 2026DeMerck Life Science BV/SRL
576,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32014001
576,00 €
Date d'expédition estimée le02 septembre 2026Détails
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
Blue base canister with a non-coring single needle minimizes blockage when piercing plastic containers.
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Steritest®
parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL), 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C, 45 °C max. temp.
tubing L
850 mm
color
blue Canister Base
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
liquid
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
For liquids in plastic containers.
shipped in
ambient
General description
Présentation du dispositif : 2 canisters
L'unité Steritest® NEO est un dispositif de filtration sur membrane permettant de réaliser des essais de stérilité sur des produits pharmaceutiques filtrables. Elle simplifie l'intégralité du protocole d'essai, de la manipulation à la traçabilité. Son système clos permet de limiter les faux-positifs tout en assurant une qualité et une fiabilité maximales. Grâce à ce dispositif, les produits pharmaceutiques ne sont exposés à l'environnement à aucun moment du protocole. Associé à la pompe Steritest® Symbio, à des accessoires spécifiques ainsi qu'à des milieux de culture et des liquides de rinçage de qualité, il vous permet de bénéficier d'un protocole d'essai optimisé et parfaitement conforme aux exigences règlementaires. L'aiguille renforcée munie d'un orifice sur le côté minimise les risques de bouchage. Une aiguille avec évent est fournie à part pour le transfert des produits à tester, des milieux de culture ou des liquides de rinçage. La couleur bleue de la base des canisters indique la présence d'une membrane en esters de cellulose, assurant un débit de filtration optimal pour les produits standards.
Application
L'unité Steritest® NEO est utilisée pour contrôler la stérilité des liquides contenus dans des réservoirs en plastique, sans agent antimicrobien.
Features and Benefits
  • Un fournisseur à guichet unique pour les essais de stérilité avec les dispositifs, pompes, milieux, fluides et services que nous proposons
  • Les unités Steritest® sont fabriquées dans notre centre d'excellence de Molsheim, en France, avec des normes de contrôle de haute qualité pour maintenir le certificat de qualité de chaque lot.
  • Nouvelle conception de l'aiguille
La conception de cette nouvelle aiguille a été optimisée en raccourcissant sa longueur et en lui ajoutant des prises et des nervures, pour que l'opérateur puisse la manipuler de manière habile et sûre lors du perçage des petits récipients
  • Une façon de travailler plus intelligente
La nouvelle cartouche Steritest® NEO bénéfice d'un grand nombre d'améliorations comme des clamps de couleurs différentes, des graduations pour mesurer avec précision le volume, une identification optimisée et une traçabilité facilitée grâce à la nouvelle étiquette repositionnable
  • Un montage parfaitement clos
Avec les unités Steritest® NEO, les produits pharmaceutiques ne sont à aucun moment exposés à l'environnement durant le processus de contrôle. La filtration, le rinçage, l'ajout de milieu et l'incubation sont réalisés dans un système clos.
  • Des performances constantes
Chaque unité subit un contrôle d'intégrité, et des tests physiques et microbiologiques stricts sont effectués à chaque étape de l'assemblage de l'unité Steritest® NEO avant la sortie de production.
  • Nouvel outil de déconnexion de la tubulure
Les clamps de coupe Velax® sont montés sur toutes les unités Steritest® NEO et permettent de couper la tubulure facilement et en toute sécurité.
Packaging
Pack de 10 plaquettes sous emballage simple par boîte
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
TZHADV210TZHADA210MSP010056
description
For liquids in plastic containers., Blue base canister with a non-coring single needle minimizes blockage when piercing plastic containers.
description
For soluble powders in vials., Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
description
For soluble powders in ampoules., Blue base canister with a single needle for transfer into and out of ampoules.
description
For liquids in large vials with septa., Blue base canister with vented needle adapter, pkg of 10 blisters per box, Single packed
compatibility
For liquids in plastic containers.
compatibility
For soluble powders in vials., for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
compatibility
For soluble powders in ampoules.
compatibility
For liquids in large vials with septa.
material
Nylon 66 adapter (for needle), mixed cellulose esters (MCE) membrane, stainless steel (for needle), PVC tubing (double lumen), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), plain filter
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
material
blue base (canister), mixed cellulose esters (MCE) (for membrane filter), plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
agency
EP (2.6.1), USP 71, JP (4.06)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP 71
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP 71
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unité Steritest® NEO
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2