Principaux documents
STBMFTM12
Millipore
Fluide au thioglycolate en flacon avec bouchon à vis et septum
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles
Synonyme(s) :
Bouillon au thioglycolate, FTM (Fluid Thioglycollate Medium), Milieu liquide au thioglycolate
12 X 100 ML
89,90 €
89,90 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
12 X 100 ML
89,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NA.74
89,90 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Agence
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type Red screw cap with septum and protector
ready-to-use
Conditionnement
pack of 12 bottles
Contenance du flacon
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacité
125 mL
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1 °C
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
anaerobic bacteria
nonselective for
Description générale
Le bouillon au thioglycolate est un ingrédient essentiel de notre solution STERITEST®. Sa composition et ses performances de culture sont conformes aux spécifications du chapitre 2.6.1 de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.), du chapitre 71 de la pharmacopée des États-Unis d'Amérique (USP) et du chapitre 4.06 de la pharmacopée japonaise (JP). Notre méthode de fabrication permet d'obtenir des milieux de très grande qualité, améliorant la précision et réduisant considérablement les risques d'erreur d'interprétation et de résultats erronés. Ce produit a l'aspect d'un liquide visqueux, jaune clair, légèrement opalescent avec un anneau rose de 1 cm maximum en suspension. Son pH est de 7,1 ± 0,2 et il se conserve entre 2 °C et 25 °C. Sa température d'incubation varie entre 30 °C et 35 °C, pendant une durée de 7 à 14 jours. Ce produit se présente sous la forme de 12 flacons de 100 ml de bouillon avec bouchon à vis et septum, pour réduire au minimum le risque de contamination croisée tout en optimisant les procédures de désinfection.
Application
Essais de stérilité (filtration sur membrane et inoculation directe)
Tests de biocharge
Le bouillon au thioglycolate est principalement utilisé pour la détection des bactéries anaérobies. Cependant, il permet également de détecter les bactéries aérobies. Les micro-organismes à rechercher sont Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) et Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Ce bouillon est utilisé dans les essais de stérilité par filtration sur membrane ou par inoculation directe.
Composants
Bouchon à vis avec septum
Milieu de culture
Bouillon au thioglycolate
Remarque sur l'analyse
La présence d'une turbidité indique la croissance de micro-organismes.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.