STBMCTM12
Milieu liquide au thioglycolate (FTM) limpide
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
Synonyme(s) :
B. limpide thioglyc., B. thioglycolate 0,1 l limpide, Bouillon au thioglycolate (limpide), Bouillon limpide au thioglycolate, CTM, FTM limpide
Produits recommandés
Agence
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
Contenance du flacon
125 mL
Volume du flacon
100 mL , filling Volume
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
aerobic bacteria
nonselective for
Description générale
Application
Tests de biocharge
Composants
Caractéristiques
Informations légales
En option
Produit comparable
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.