Principaux documents
SLHVDZ5
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue avec membrane Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
200 PKG
743,00 €
1000 PKG
2 680,00 €
743,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Changer de vue
200 PKG
743,00 €
1000 PKG
2 680,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
743,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HV
Filtres pour seringue Millex compatibles avec une automatisation, non stériles :
- Conçus pour une filtration efficace pour les tests de dissolution et d′autres applications de préparation des échantillons automatisées
- Support bombé permettant une distribution fiable des filtres
- Disponibles avec divers types de membranes et dimensions de pores, notamment des unités à préfiltre pour les échantillons contenant des taux élevés de particules.
- Disponibles en vrac ou en tubes distributeurs pour l′utilisation avec les systèmes de changement de filtres automatisés
- Raccords Luer-Lok optimisés pour un alignement et un ajustement précis
Disponibles en 2 tailles de conditionnement :
- Références se terminant par NZ (-------NZ) : Pack de 200, pré-assemblé en 8 tubes de 25.
- Références se terminant par (-------NK) : Pack de 1000, fourni en vrac
Applications :
- Tests de dissolution des médicaments
- Préparation des échantillons automatisées
- Clarification de solutions contenant des taux élevés de particules
Conditionnement
En vrac, non stérile, 1 000 unités (sans tubes)
Caractéristiques
Pour un usage général au laboratoire uniquement.
Forme physique
Code couleurs : Entrée naturelle/sortie naturelle
Autres remarques
Compatibles avec une automatisation : Oui
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.