Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
10000 units | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 434,00 € 381,92 € |
10000 units | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 434,00 € 381,92 € |
50000 units | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 730,00 € 1 522,40 € |
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
95% (SDS-PAGE)
Form:
solution
Mol wt:
(15,000 Da)
Impurities:
<0.1 EU/μg
381,92 €
Tarif434,00 ۃconomiser 12 %Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
95% (SDS-PAGE)
form
solution
potency
>2 x 10^6 units/mg EC50
mol wt
(15,000 Da)
packaging
pkg of 10,000 U (10799068001 [5 μg, 50 ml]), pkg of 10,000 U (11011456001 [5 μg, 1 ml]), pkg of 50,000 U (11147528001 [25 μg, 5 ml])
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
10-20U/ml
impurities
<0.1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL2(3558)
General description
L'interleukine-2 recombinante humaine est produite dans E. coli et purifiée par des techniques chromatographiques standards. Solution contenant 1 mg/ml de BSA dans du PBS, filtrée sur une membrane de 0,2 μm de dimension de pores.
Application
L'IL-2 recombinante humaine permet :
- De cultiver des lignées de lymphocytes tueurs naturels (lymphocytes NK) et de lymphocytes T IL-2 dépendants humains et murins.
- De faire proliférer des lymphocytes tueurs naturels et des lymphocytes T activés par des agents mitogènes.
- D'établir des lignées de lymphocytes T dérivés de thymocytes, de splénocytes ou de lymphocytes circulants (PBL) humains et murins.
- De générer des lymphocytes tueurs humains et murins activés par la lymphokine (LAK) (1-11).
- De re-stimuler in vitro des cellules de poumon provenant de souris.
Biochem/physiol Actions
L'interleukine-2 (IL-2) est une cytokine pro-inflammatoire puissante. Quand elle est présente en faibles quantités, elle a un rôle protecteur dans l'inflammation chronique auto-immune. Elle est impliquée dans le maintien de l'homéostasie du système immunitaire, où elle régule les échanges entre les lymphocytes T régulateurs et les lymphocytes T effecteurs. Des études menées sur des modèles de souris atteintes de leucémie aiguë myéloblastique (LAM) montrent que l'administration d'IL-2 à l'aide d'anticorps sur des cibles présentes dans le système vasculaire tumoral génère une activité antileucémique.
Spécificité vis-à-vis de l'espèce : L'IL-2 recombinante humaine est efficace sur les cellules humaines et de souris.
Physical form
Solution contenant 1 mg/ml de BSA dans du PBS, filtrée sur une membrane de 0,2 μm de dimension de pores
Preparation Note
Concentration de travail : 10 - 20 U/ml
Les lignées de lymphocytes T IL-2 dépendants établies requièrent en général 10 à 20 U/ml. Ajouter l'IL-2 dans le milieu de congélation pour les lignées de cellules IL-2 dépendantes.
Solution de travail : Diluer la solution d'IL-2 concentrée (200 U/ml ou 10 000 U/ml) avec du PBS ou du milieu de culture contenant 1 mg/ml de BSA ou d'HSA (0,1 %) ou 1 à 10 % de sérum.
Conditions de stockage (solution de travail) : entre -15 et -25 °C
Il est recommandé de conserver la solution en aliquotes entre -15 et -25 °C.
Remarque : Éviter les congélations et décongélations répétées.
Activité spécifique/CE50 : >2 x 106 U/mg <0,5 ng/ml (IL-2 humaine, NIBSC, 1er étalon international, 86/504) ; l'activité spécifique (CE50) est garantie supérieure ou égale à celle de l'étalon indiqué (19, 20). L'IL-2 recombinante humaine a la même activité biologique in vitro que l'IL-2 humaine naturelle (15, 1–4).
Méthode de dilution recommandée : Diluer la solution d'IL-2 concentrée (200 U/ml ou 10 000 U/ml) avec du PBS ou du milieu de culture contenant 1 mg/ml de BSA ou d'HSA (0,1 %) ou 1 à 10 % de sérum.
L'interleukine-2 (IL-2, également appelée facteur de croissance des lymphocytes T ou TCGF) est une lymphokine qui est produite par les lymphocytes T activés par la lectine ou un antigène ; elle joue un rôle important dans l'immunorégulation. Ce facteur, ou lymphokine, a tout d'abord été identifié par sa capacité à favoriser la prolifération in vitro à long terme des lymphocytes T activés. Il favorise également la génération et la prolifération de lymphocytes T cytotoxiques, de lymphocytes tueurs naturels (NK) et de lymphocytes tueurs activés par la lymphokine (LAK) (1–11). L'IL-2 recombinante humaine permet de cultiver des lignées de lymphocytes tueurs naturels et de lymphocytes T IL-2 dépendants humains et murins, de faire proliférer des lymphocytes tueurs naturels et des lymphocytes T activés par des agents mitogènes, d'établir des lignées de lymphocytes T dérivés de thymocytes, de splénocytes ou de lymphocytes circulants (PBL) humains et murins, et de générer des lymphocytes tueurs activés par la lymphokine (LAK) (1-11) humains et murins. Les lignées de lymphocytes T IL-2 dépendants établies requièrent en général 10 à 20 U/ml. Ajouter l'IL-2 dans le milieu de congélation pour les lignées de lymphocytes IL-2 dépendants.
Les lignées de lymphocytes T IL-2 dépendants établies requièrent en général 10 à 20 U/ml. Ajouter l'IL-2 dans le milieu de congélation pour les lignées de cellules IL-2 dépendantes.
Solution de travail : Diluer la solution d'IL-2 concentrée (200 U/ml ou 10 000 U/ml) avec du PBS ou du milieu de culture contenant 1 mg/ml de BSA ou d'HSA (0,1 %) ou 1 à 10 % de sérum.
Conditions de stockage (solution de travail) : entre -15 et -25 °C
Il est recommandé de conserver la solution en aliquotes entre -15 et -25 °C.
Remarque : Éviter les congélations et décongélations répétées.
Activité spécifique/CE50 : >2 x 106 U/mg <0,5 ng/ml (IL-2 humaine, NIBSC, 1er étalon international, 86/504) ; l'activité spécifique (CE50) est garantie supérieure ou égale à celle de l'étalon indiqué (19, 20). L'IL-2 recombinante humaine a la même activité biologique in vitro que l'IL-2 humaine naturelle (15, 1–4).
Méthode de dilution recommandée : Diluer la solution d'IL-2 concentrée (200 U/ml ou 10 000 U/ml) avec du PBS ou du milieu de culture contenant 1 mg/ml de BSA ou d'HSA (0,1 %) ou 1 à 10 % de sérum.
L'interleukine-2 (IL-2, également appelée facteur de croissance des lymphocytes T ou TCGF) est une lymphokine qui est produite par les lymphocytes T activés par la lectine ou un antigène ; elle joue un rôle important dans l'immunorégulation. Ce facteur, ou lymphokine, a tout d'abord été identifié par sa capacité à favoriser la prolifération in vitro à long terme des lymphocytes T activés. Il favorise également la génération et la prolifération de lymphocytes T cytotoxiques, de lymphocytes tueurs naturels (NK) et de lymphocytes tueurs activés par la lymphokine (LAK) (1–11). L'IL-2 recombinante humaine permet de cultiver des lignées de lymphocytes tueurs naturels et de lymphocytes T IL-2 dépendants humains et murins, de faire proliférer des lymphocytes tueurs naturels et des lymphocytes T activés par des agents mitogènes, d'établir des lignées de lymphocytes T dérivés de thymocytes, de splénocytes ou de lymphocytes circulants (PBL) humains et murins, et de générer des lymphocytes tueurs activés par la lymphokine (LAK) (1-11) humains et murins. Les lignées de lymphocytes T IL-2 dépendants établies requièrent en général 10 à 20 U/ml. Ajouter l'IL-2 dans le milieu de congélation pour les lignées de lymphocytes IL-2 dépendants.
Analysis Note
Pureté : >pure à 95 % d'après analyse par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS (SDS-PAGE)
Taux d'endotoxine : <0,1 UE/μg (test LAL), <10 EU/ml (test LAL)
(1 UE correspond à 0,1 ng)
Taux d'endotoxine : <0,1 UE/μg (test LAL), <10 EU/ml (test LAL)
(1 UE correspond à 0,1 ng)
Other Notes
Définition de la CE50 : quantité d'IL-2 humaine nécessaire pour assurer 50 % de la stimulation maximale de la prolifération cellulaire (clivage au XTT) avec des cellules CTLL-2 (1 unité équivaut à ≤0,5 ng).
Unité de conversion : 1 unité BM = 3,25 unités NBSB (IL-2 naturelle)
Unité de conversion : 1 unité BM = 3,25 unités NBSB (IL-2 naturelle)
La structure primaire de l'IL-2 recombinante humaine est identique à celle de l'IL-2 humaine naturelle (une chaîne polypeptidique, 133 acides aminés), toutefois l'IL-2 recombinante comporte une méthionine au niveau de l'extrémité amino-terminale (une chaîne polypeptidique, 134 acides aminés) et n'est pas glycosylée. La glycosylation n'est pas essentielle à l'activité biologique.
Longueur de chaîne 134 AA
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available