Principaux documents
SLHVM25
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
50 PKG
246,00 €
1000 PKG
2 860,00 €
246,00 €
Date d'expédition estimée le10 juin 2025Détails
Changer de vue
50 PKG
246,00 €
1000 PKG
2 860,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
246,00 €
Date d'expédition estimée le10 juin 2025Détails
Matériaux
PVDF membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HPF/HV
Filtre pour seringue Millex HPF non stérile avec membrane Durapore® (PVDF) et préfiltre en fibres de verre gradué
  • Capacité considérablement supérieure à celle des filtres standards sans élément de préfiltration, en particulier lors de la filtration de solutions chargées en particules
  • Support bombé garantissant le bon positionnement des filtres à partir des systèmes à chargement automatique de filtre
  • Conditionné en vrac ou en tubes distributeurs pour les systèmes à changement automatique de filtre
Application
  • Test de dissolution
  • Filtration automatisée d'échantillons
  • Clarification de solutions à forte charge particulaire
Conditionnement
Non stérile
Caractéristiques
Pour un usage général au laboratoire uniquement.
Définition de l'unité
  • SLHVM25NS : pack de 50 unités
  • SLHVM25NK : pack de 1 000 unités conditionnées en vrac
  • SLHVMZ5NZ : pack de 200 unités préassemblées en 8 tubes de 25 unités
Forme physique
Code couleurs : Entrée naturelle/sortie naturelle
Autres remarques
Compatibles avec une automatisation : Oui
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany