SLHA025
Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose Millex®
0.45 µm, 25 mm diameter, Millex-HA mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Synonyme(s) :
filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose
654,00 €
Date d'expédition estimée le28 janvier 2025Détails
About This Item
0.45 μm
mixed cellulose esters (MCE) membrane
654,00 €
Date d'expédition estimée le28 janvier 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
25 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.45 μm pore size
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Conditionnement
Forme physique
Autres remarques
- Rétention : une fois stérilisé, peut être utilisé pour la filtration stérilisante de solutions aqueuses
- Mode d'action : filtration
- Applications : analyses de laboratoire classiques
- Usage prévu : clarification de petits volumes de solutions aqueuses
- Instructions d'utilisation : SLHA025NB : se reporter au chapitre "Instructions d'utilisation" du mode d'emploi du filtre pour seringue Millex®
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3