Documents
SLGS025
Millipore
Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose Millex®
pore size 0.22 μm, 0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane
Synonyme(s) :
filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
25 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3