Principaux documents
SLCRX13
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PTFE hydrophile
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LCR, Filtre pour seringue en PTFE, 0,45 µm
100 PKG
392,00 €
1000 PKG
2 350,00 €
392,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Changer de vue
100 PKG
392,00 €
1000 PKG
2 350,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
392,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
light blue
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Point de bulle
≥1.4 bar at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Description générale
Certifié HPLC pour ses faibles taux d'extractibles absorbant les rayons UV
SLCRX13NL remplace SLCR013NL et SLLHH13NL
SLCRX13NK remplace SLCR013NK et SLLHH13NL
Code du filtre : LCR
Applications :
filtration des échantillons avant l'HPLC, filtration des solutions contenant des protéines et des solutions aqueuses et organiques.
Caractéristiques
Produit destiné uniquement à un usage général de laboratoire
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Contenu apparenté
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.