No, it is not possible to autoclave SLFG025NS, SLFG025NB, or SLFG025NK. Customers should order SLFG02550, which has a PP housing and can be autoclaved. More details can be found in the user guide. The SLFG025NS, SLFG025NB, and SLFG025NK have HDPE housing and are not autoclavable.
SLFG025
Filtre pour seringue Millex™ en PTFE hydrophobe
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Fluoropore® avec membrane en PTFE, Filtre pour seringue Millex-FG, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm
377,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
About This Item
377,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
19.7 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
gas
Raccords
female Luer-Lok® inlet
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
• Idéaux pour filtrer les échantillons solubilisés dans des solvants organiques, et peuvent être utilisés pour empêcher les reflux d′humidité atmosphérique dans les applications de mise à pression atmosphérique et d′aération.
• Vaste compatibilité chimique et excellente résistance aux solvants avec les solutions organiques.
• Disponibles en pores de 0,20 µm, 0,45 µm et 5,0 µm et trois diamètres différents, pour répondre à tous vos besoins.
• Enveloppe en polypropylène ou polyéthylène haute densité (HDPE) à faible teneur en matières extractibles.
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
Références se terminant par TL (-------TL) : 100 par pack. Ces filtres pour seringue sont équipés d′un embout de sortie.
Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Applications :
Extraction de particules fines et clarification de solutions organiques, filtration de mise à l′évent, stérilisation de gaz
Caractéristiques
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Les clients ont également consulté
-
Is it possible to autoclave SLFG025NS, SLFG025NB, and SLFG025NK to sterilize them?