Principaux documents
SLFG55010
Millipore
Filtre évent Millex en PTFE hydrophobe
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue avec membrane en PTFE Fluoropore®, Filtre pour seringue avec membrane en PTFE, 0,2 µm, Filtre évent Millex-FG, filtre de ligne à vide
10 PKG
185,00 €
185,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
10 PKG
185,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
185,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Diamètre
50 mm
Surface de filtration
19.6 cm2 (3 in2)
inlet to outlet H
65 mm
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.2 μm
Raccords
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
1/8 in. male NPT outlet connection
1/8 in. male NPT outlet fitting
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les unités de filtres pour seringue Millex avec membrane Fluoropore hydrophobe conviennent parfaitement à la stérilisation en ligne des gaz et à l'évent des récipients stériles ; les filtres avec membrane Fluoropore® peuvent également être utilisés pour stériliser ou clarifier les solutions organiques. Les unités de filtration Millex de 50 mm sont particulièrement utiles pour protéger les lignes de vide. Toutes les unités sont bidirectionnelles.
Application
  • Stérilisation des gaz
  • Protection des lignes de vide
  • Évent de récipients stériles
  • Stérilisation ou clarification des solutions organiques
Caractéristiques et avantages
  • Les unités Millex de 50 mm sont idéales pour la protection des lignes de vide
  • Toutes les unités Millex avec membrane en PTFE hydrophobe ont un fluxbidirectionnel
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany