SCT063
Colorant pour cellules vivantes à l'oxygène singulet BioTracker Si-DMA
Live cell imaging dye for singlet oxygen (1O2) localized to mitochondria. Singlet oxygen is important in the field of cancer therapy, photodynamic medicine and other skin treatments.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Catégories apparentées
Description générale
L'oxygène singulet (1O2) est l'une des espèces réactives de l'oxygène (ROS). L'oxygène singulet est connu pour être à l'origine des taches et des rides de la peau en raison de son très fort potentiel oxydant. Cependant, la réactivité de l'oxygène singulet, si elle est contrôlée, peut être utilisée à des fins thérapeutiques. Dans le domaine de la recherche et de la thérapie contre le cancer, l'oxygène singulet est utilisé pour la thérapie photodynamique (PDT), un traitement anticancéreux émergent utilisant la photo-irradiation et des photo-sensibilisateurs.
Le colorant BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Si-DMA pour cellules vivantes à l'oxygène singulet est une nouvelle sonde de fluorescence rouge lointain composée de parties rhodamine et anthracène contenant du silicium comme chromophore et d'un site réactif à l'oxygène singulet, respectivement. En présence d'oxygène singulet, la fluorescence du colorant BioTracker Si-DMA pour cellules vivantes est multipliée par 17 en raison de la formation d'endoperoxyde au niveau de la partie anthracène. Le colorant est très sélectif de l'oxygène singulet, parmi sept espèces réactives différentes de l'oxygène (1O2, O2-, H2O2, HOCL-, RCO-, OH-, NO). Parmi trois photo-sensibilisateurs intracellulaires différents, le BioTracker Si-DMA détecte sélectivement le 1O2 généré par la protoporphyrine IX dérivée de l'acide 5-aminolévulinique et localisée dans les mitochondries. En revanche, le KillerRed ciblant les mitochondries et les porphyrines lysosomales n'ont pas pu induire de changement de fluorescence dans le colorant.
Propriétés spectrales
Absorbance : 640 nm
Émission : 670 nm
Le colorant BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Si-DMA pour cellules vivantes à l'oxygène singulet est une nouvelle sonde de fluorescence rouge lointain composée de parties rhodamine et anthracène contenant du silicium comme chromophore et d'un site réactif à l'oxygène singulet, respectivement. En présence d'oxygène singulet, la fluorescence du colorant BioTracker Si-DMA pour cellules vivantes est multipliée par 17 en raison de la formation d'endoperoxyde au niveau de la partie anthracène. Le colorant est très sélectif de l'oxygène singulet, parmi sept espèces réactives différentes de l'oxygène (1O2, O2-, H2O2, HOCL-, RCO-, OH-, NO). Parmi trois photo-sensibilisateurs intracellulaires différents, le BioTracker Si-DMA détecte sélectivement le 1O2 généré par la protoporphyrine IX dérivée de l'acide 5-aminolévulinique et localisée dans les mitochondries. En revanche, le KillerRed ciblant les mitochondries et les porphyrines lysosomales n'ont pas pu induire de changement de fluorescence dans le colorant.
Propriétés spectrales
Absorbance : 640 nm
Émission : 670 nm
Application
Colorant pour l'imagerie de cellules vivantes marquant l'oxygène singulet (1O2) au niveau des mitochondries. L'oxygène singulet est important dans le domaine de la thérapie du cancer, de la médecine photodynamique et d'autres traitements de la peau.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Pureté : ≥ 98 %, confirmée par RMN du proton, LC-MS, HPLC et analyse élémentaire
Masse molaire : 513,77 g/mol
Masse molaire : 513,77 g/mol
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant BioTracker Si-DMA pour cellules vivantes à l'oxygène singulet à une température comprise entre 0 et 5 °C, desséché et à l'abri de la lumière
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant de l'ouvrir.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant de l'ouvrir.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Journal of the American Chemical Society, 136(33), 11707-11715 (2014-07-31)
Singlet oxygen ((1)O2), molecular oxygen in the lowest excited state, has a critical role in the cell-killing mechanism of photodynamic therapy (PDT). Although (1)O2 phosphorescence measurement has been mainly used to monitor (1)O2 formation during PDT, its intensity is far