H4381
6-Hydroxydopamine hydrochloride
≥97% (titration), powder, neurotoxin
Synonyme(s) :
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrochloride, 2,5-Dihydroxytyramine hydrochloride, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 6-OHDA
About This Item
Produits recommandés
product name
6-Hydroxydopamine hydrochloride, ≥97% (titration), powder
Pureté
≥97% (titration)
Forme
powder
Couleur
off-white to brown
Pf
232-233 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Clé InChI
QLMRJHFAGVFUAC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- to induce Parkinson′s disease (PD) in rats
- to analyse cytotoxic effect of 6-OHDA on PC12 cell line
- to induce noradrenergic (NA) neuron deletion from the locus-coeruleus
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3