Principaux documents
SCT033
Sigma-Aldrich
Colorant vert de l'hypoxie BioTracker 520
Live cell imaging dye for hypoxia that increases in fluorescence intensity with decreasing oxygen levels.
Synonyme(s) :
Live cell hypoxia probe, Live cell imaging probe
5 X 25 μG
946,00 €
946,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Changer de vue
5 X 25 μG
946,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
946,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'hypoxie est définie comme la réduction ou le manque d'oxygène dans les organes, les tissus ou les cellules. L'hypoxie des tissus vivants est étroitement liée à un large éventail de pathologies, notamment le cancer et l'ischémie. Les sondes de détection de l'hypoxie existantes, telles que le pimonidazole, nécessitent une fixation des cellules suivie d'un immunomarquage.
Le colorant vert de l'hypoxie BioTracker 520 est une sonde d'imagerie fluorescente qui permet de détecter l'hypoxie dans les cellules vivantes. Cette sonde est aussi sensible que le pimonidazole et peut être utilisée dans les applications de cytométrie en flux et d'imagerie en fluorescence sur cellules vivantes.
Propriétés spectrales
Absorbance : 498 nm
Émission : 520 nm
Application
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie en fluorescence sur cellules vivantes
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant vert de l'hypoxie BioTracker 520 à -20 °C, avec un dessiccant et à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Hypoxia detection assays to measure oxygen levels in both live and fixed cells and tissues.
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.