Principaux documents
SCT030
Sigma-Aldrich
Colorant rouge pour Fe+2 BioTracker 575 Red Fe2+
Live cell imaging dye for iron (Fe2+) that localizes in golgi organelles.
Synonyme(s) :
Cellular iron detection, Live cell imaging probe, Live cell iron probe
10 X 50 μG
592,00 €
592,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
10 X 50 μG
592,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
592,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le fer (Fe2+) est un élément essentiel à la fabrication du sang. Environ 70 % du fer de votre corps se trouve dans les globules rouges de votre sang sous forme d'hémoglobine et dans les cellules musculaires sous forme de myoglobine. Le fer est un métal crucial pour les organismes vivants. La dérégulation de son homéostasie au niveau cellulaire peut déclencher un stress oxydatif et/ou nitrosatif préjudiciable et des événements dommageables.
Le colorant rouge pour Fe2+ BioTracker 575 Red Fe2+ est une sonde d'imagerie par fluorescence permettant de détecter le fer(II) dans les cellules vivantes. Cette sonde se situe dans l'appareil de Golgi et réagit sélectivement avec Fe2+.
Propriétés spectrales
Absorbance : 540 nm
Émission : 575 nm
Application
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes par fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant rouge pour Fe+2 BioTracker 575 Red Fe2+ à -20 °C, avec un dessiccant et à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon avant ouverture pour ramener son contenu au fond du tube.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable