Principaux documents
C5894
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
non-sterile; 0.2 μm filtered, Type IA-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile; 0.2 μm filtered
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Poids mol.
68-130 kDa
Température de stockage
−20°C
Application
Collagenase has been used in the preparation of arterial tissue for the study of Advanced Glycosylation End Products (AGE). The enzyme has also been used along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, lung epithelium and many other tissues. It is also used for liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, and isolation of nonparenchymal hepatocytes. This enzyme is tested for the release of hepatocytes at approx.1 mg/mL conc. (in a total volume of 100 mL for each rat liver).
Actions biochimiques/physiologiques
Effective release of cells from tissue requires the action of collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Collagenase treatment can cause some cells to die. Typically, concentrations varying from 0.1 to 5 mg/mL are used for digestion. The duration of reaction varyies from 15 minutes to several hours and yields a satisfactory cell dissociation without causing too much cell death. Krebs Ringer buffer with calcium and BSA is preferred and Zn2+ is required for activity.
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Attention
As supplied, this product is stable for one year at -20°C. There is no loss in FALGPA or protease activity in 30 days at 37°C, 50°C and -20°C. Solutions of crude collagenase are stable if frozen quickly in aliquots (at 10 mg/mL) and kept frozen at -20°C. Further freeze-thaw cycles will damage the solution. The product retains 100% activity over 7 hours when held on ice.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Notes préparatoires
Solutions are typically prepared at 1-2 mg/mL in TESCA buffer (containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4 at 37°C.
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Yun Zhou et al.
Journal of molecular histology, 52(5), 1067-1080 (2021-08-17)
Lipid metabolism is closely related to the improvement of vascular calcification (VC) in chronic kidney disease (CKD). Globular adiponectin (gAd) has been reported to be involved in the development of VC in CKD, but the detailed regulatory role remains unclear.
Laura Rennert et al.
Frontiers in immunology, 9, 1589-1589 (2018-08-01)
Endogenously released adenosine-5'-triphosphate (ATP) is a key regulator of physiological function and inflammatory responses in the kidney. Genetic or pharmacological inhibition of purinergic receptors has been linked to attenuation of inflammatory disorders and hence constitutes promising new avenues for halting
Rashmi Ray et al.
STAR protocols, 3(1), 101111-101111 (2022-02-05)
The skeletal muscle system is the major organ associated with movement of the body. Myogenesis and regeneration induced post-injury contribute to muscle formation and maintenance. Here, we provide detailed protocol for the accelerated repair of injured skeletal muscles and generation
Prabhat Ranjan et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 676267-676267 (2021-05-11)
Background: Endothelial cells (ECs) play a critical role in the maintenance of vascular homeostasis and in heart function. It was shown that activated fibroblast-derived exosomes impair cardiomyocyte function in hypertrophic heart, but their effect on ECs is not yet clear.
Alexandra J Trevisan et al.
Scientific reports, 10(1), 1300-1300 (2020-01-30)
The dorsal root ganglia (DRG) house the primary afferent neurons responsible for somatosensation, including pain. We previously identified Jedi-1 (PEAR1/MEGF12) as a phagocytic receptor expressed by satellite glia in the DRG involved in clearing apoptotic neurons during development. Here, we
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.