Documents
PX0170
Supelco
Pentane
Synonyme(s) :
acs solvents
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Numéro Beilstein :
969132
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-692-4
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
~8.3 %
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤30
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
Point d'ébullition
35-36 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Température de transition
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Densité
~0.63 g/cm3 at 20 °C
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Evaluation of selected solid adsorbents for passive sampling of atmospheric oil and natural gas non-methane hydrocarbons.: This study evaluates solid adsorbents for sampling atmospheric hydrocarbons, including pentane, providing insights into environmental monitoring techniques. (Helmig et al., 2022).
  • Online Liquid Chromatography-Raman Spectroscopy Using the Vertical Flow Method.: This study introduces an online method combining liquid chromatography and Raman spectroscopy for analyzing compounds like pentane, enhancing analytical capabilities in complex matrices. (Lo and Hiramatsu, 2020).
  • An eNose-based method performing drift correction for online VOC detection under dry and humid conditions.: This paper presents an electronic nose method with drift correction for detecting volatile organic compounds, including pentane, under varying environmental conditions. (Jaeschke et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.01% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C