246654
Heptane
anhydrous, 99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Limite d'explosivité
7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Heptane is a linear hydrocarbon that is considered as a greener alternative to the more toxic hexane.
Application
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
What is a green solvent? A comprehensive framework for the environmental assessment of solvents
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).