Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
PTEP06H48
Millipore
Inserts de culture cellulaire suspendus à 6 puits Millicell®
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonyme(s) :
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
48 PKG
362,00 €
362,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
48 PKG
362,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.13
362,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Matériaux
polystyrene housing
translucent PET membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
0.2x106 pores/cm2
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Paramètres
37 °C max. temp.
Technique(s)
cell migration: suitable
Hauteur
15.5 mm
Diamètre
24 mm
insert maximum volume
4 mL
Volume de travail de l'insert
2 mL
Taille
6 wells
Superficie
4.5 cm2
Couleur
translucent membrane
Dimension de pores
8.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Les inserts de culture cellulaire suspendus Millicell® avec membrane en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) sont idéaux pour la croissance et la différenciation de différents types de cellules. Cet insert sous emballage individuel stérile possède une membrane avec des pores de 8,0 µm et s'adapte à la plupart des plaques de culture tissulaire en plastique de 6 puits.
Dans les plaques de culture tissulaire en plastique, les cellules ne peuvent accéder au milieu que par leur pôle apical, mais dans les inserts de culture tissulaire Millicell®, elles peuvent le faire par leurs deux pôles, apical et basolatéral. En conséquence, la croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo.
L'insert est conçu avec une collerette qui permet de le suspendre dans les puits de la plaque de culture et d'accéder aux deux pôles de la monocouche cellulaire. Les espaces entre les trois bras saillants facilitent le pipetage entre l'extérieur de l'insert et les puits de la plaque de culture.
Application
  • Angiogenèse
  • Chimiotaxie
  • Migration/Invasion
  • Couches de cellules nourricières
  • Détection/Immunohistochimie par fluorescence
  • Invasion et métastases de cellules tumorales
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.