Principaux documents
PBVK02510
Millipore
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 500 kDa
Biomax®, filter diam. 25 mm
Synonyme(s) :
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 500 kDa NMW
10 EA
213,00 €
213,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Changer de vue
10 EA
213,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
213,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
4.1 cm2
Dimension de pores
500 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Application
500 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 25 mm diameter
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1