Z615390
VivaFlow 200 flipflow filtration
MWCO 100 kDa
Synonyme(s) :
VivaFlow 200
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
Description
min recirculation volume < 20 mL
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 5.3 mL
Fabricant/nom de marque
Sartorius VF20P4
Disponibilité
not available in ROW, USA and Canada
Surface de la membrane
200 cm2
Dimension de pores
100 kDa MWCO