PBVK07610
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 500 kDa
Biomax®, filter diam. 76 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, 500 kDa NMW
454,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
About This Item
454,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diamètre
76 mm
Diam. du filtre
76 mm
Surface de filtration
41.8 cm2
Dimension de pores
500 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage des solutions diluées. Leur microstructure hydrophile serrée assure une rétention maximale ainsi qu'une adsorption minimale des protéines, de l'ADN ou d'autres macromolécules.
Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de plus grands volumes d'échantillons plus concentrés (sérum, plasma, milieux de culture tissulaire conditionnés…).
Les disques de microfiltration en PVDF Durapore sont déclinés en trois dimensions de pores (0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm) et deux diamètres (63,5 mm et 75 mm).
Caractéristiques et avantages :
•Diamètres disponibles : 25 mm, 44,5 mm, 47 mm, 63,5 mm, 76 mm, 90 mm et 150 mm
• Membranes Ultracel, Durapore et Biomax déclinées en une multitude de dimensions de pores pour répondre à vos besoins de séparation
• Compatibles avec les cellules à agitation Amicon
Applications :
concentration, échange de tampon, dessalage
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1