Principaux documents
MSPA10
MPAGE® Mini Spacer Plates
1.0 mm
Synonyme(s) :
mini gel plates
About This Item
Code UNSPSC :
41105312
Nom du produit
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.0 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Matériaux
glass plate
Conditionnement
pkg of 5 packs
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Larg. × H
10.1 cm × 8.3 cm
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Épaisseur du gel
1.0 mm
Compatibilité
for use with mPAGE®
  • Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Gel Caster Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.0 mm, 10 wells1.0 mm, 15 wells
Description générale
Use 1.0 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 1.0 mm thickness.
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Découvrez le système de coulage de gels mPAGE® Lux pour des gels de SDS-PAGE prêts à l'emploi en 3 minutes. Des gels SDS-PAGE fraîchement préparés, prêts lorsque vous en avez besoin.