C1M10W
MPAGE®® Comb
1.0 mm, 10 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Synonyme(s) :
mini gel combs
26,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
About This Item
26,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
mPAGE® Combs 1.0 mm 10 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Conditionnement
pkg of 5 packs
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Larg. × H
10.1 cm × 8.3 cm
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Épaisseur du gel
1.0 mm
Taille des puits
10 wells
Volume des puits
43 μL
Compatibilité
for use with mPAGE® Gel Caster components:
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Découvrez le système de coulage de gels mPAGE® Lux pour des gels de SDS-PAGE prêts à l'emploi en 3 minutes. Des gels SDS-PAGE fraîchement préparés, prêts lorsque vous en avez besoin.
Protocoles
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.