Principaux documents
LUXCSYS
Millipore
mPAGE® Lux Casting System
greener alternative
mPAGE® Lux Casting System
for hand casting mini gels using UV light with a 0.75 mm, 1.0mm or 1.5 mm thickness, includes instrument, casters, plates and combs
Synonyme(s) :
curing system, gel caster
1 KIT
1 840,00 €
1 KIT
1 840,00 €
1 KIT
1 840,00 €
1 KIT
1 840,00 €
1 KIT
1 840,00 €
1 KIT
1 840,00 €
1 840,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une démonstrationDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KIT
1 840,00 €
1 KIT
1 840,00 €
1 KIT
1 840,00 €
1 KIT
1 840,00 €
1 KIT
1 840,00 €
1 KIT
1 840,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105340
Nomenclature NACRES :
NC.01
1 840,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une démonstrationDemander des informations complémentaires
Entrée CA/CC
100 - 240 V, 1.5 A
Conditionnement
pkg of 1 kit (size_0.75mm)
pkg of 1 kit (size_1.0 mm)
pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
Fabricant/nom de marque
mPAGE®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
15-30 °C ambient temp. limit
20-80% humidity limit (non-condensing)
Hauteur
<2000 m , Altitude
L × l × H
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Épaisseur du gel
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
Taille des puits × volume
0.75 mm × 10 well (25 μL) × 15 well (10 μL)
1.0 mm × 10 well (40 μL) × 15 well (25 μL)
1.5 mm × 10 well (60 μL) × 15 well (36 μL)
Compatibilité
for use with mPAGE®
  • Lux Bis-Tris Reagent Kitm
  • Lux Masked Short Plates
  • Lux Mixing Tubes
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
Autre catégorie plus écologique
Description générale
The mPAGE® Lux Casting System offers rapid and simple gel curing process for handcasting mini protein gels. A mini gel is cured in 1.5min and overall casting process can be less than 3min. Gels cast are 8 cm x 10 cm with a gel thickness of 1.0 mm, 0.75 mm, or 1.5 mm, along with 10 or 15-well options for sample loading for 1.0 mm and 1.5 mm thickness and 10-well option for 0.75 mm thickness.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Composants
The mPAGE® Lux Casting System is a kit includes the following components:
  • mPAGE® Lux Curing Station
  • mPAGE® Lux Mixing Tube
  • mPAGE® Caster (GCR2)
  • mPAGE® Comb, selected thickness 10 wells
  • mPAGE® Comb, selected thickness 15 wells
  • mPAGE® Mini Spacer Plate selected thickness
  • mPAGE® Lux Masked Short Plates 10 wells
  • mPAGE® Lux Masked Short Plates 15 wells
  • Power code (YP12 NA plug, YP22 EU plug, YP61 UK plug, YP18 Japan plug or YP03 China plug)
Note: 0.75mm system doesn’t include “mPAGE® Comb, 0.75mm 15 wells (C75M15W) and mPAGE® Lux Masked Short Plates 15 wells”.
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Découvrez le système de coulage de gels mPAGE® Lux pour des gels de SDS-PAGE prêts à l'emploi en 3 minutes. Des gels SDS-PAGE fraîchement préparés, prêts lorsque vous en avez besoin.
Contenu apparenté
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 서울
    • Review 1
    • Votes 6
    5 out of 5 stars.
    간편한 젤 만들기
    단 3분만에 젤을 만들수 있다니 신세계다... 이거면 아침부터 젤 안만들고 오후에 만들어도 멤브레인에 안티바디 넣고 6시 전에 퇴근 쌉 가능~
    Translate with Google