Principaux documents
MIXJ100L102A
Millipore
Mobius® 100L Mixer Carrier
jacketed, ASME coded
Synonyme(s) :
Mobius® 100L mixer carrier, jacketed, ASME coded
1 EA
35 889,00 €
35 889,00 €
Date d'expédition estimée le14 juillet 2025Détails
Changer de vue
1 EA
35 889,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
35 889,00 €
Date d'expédition estimée le14 juillet 2025Détails
Matériaux
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-40 °C temperature
Hauteur
126.5 cm (49.8 in.)
Largeur
83 cm (32.7 in.)
Profondeur
67 cm (26.4 in.)
Poids
186 kg (410 lb)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.