Principaux documents
Z290602
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Synonyme(s) :
Filtration Funnel Stems, Vacuum Assembly Funnel
1 EA
411,00 €
411,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
411,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
411,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass housing
glass membrane (support)
Joint
joint ST/NS40/35
Conditionnement
pkg of 1 ea
Diam. de la membrane
47 mm
Raccords
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)