Principaux documents
MSHAWGM48
Millipore
Analyseur MicropreSure®
pore size 0.45 μm, 0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for solid cultivation, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonyme(s) :
Unités de filtration MicropreSure®, Pour les tests de biocharge et les analyses de qualité de l'eau par filtration
48 EA
526,00 €
526,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
48 EA
526,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NB.24
526,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Niveau de qualité
Agence
EP, USP, JP
Description
packed
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
MicropreSURE®
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type food(s)
sample type dairy
Adéquation
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MicropreSURE® System
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
L'analyseur MicropreSure® de Millipore permet d'échantillonner et de filtrer des liquides dans un système clos, limitant ainsi le risque de faux positifs dus à une contamination accidentelle lorsque les prélèvements sont effectués dans l'environnement de production. Ce dispositif permet de filtrer de gros volumes en une seule fois ou à faible débit pendant une durée prolongée. Il est conçu pour l'échantillonnage de liquides contenus dans des réservoirs ou des lignes sous pression. Le MicropreSure® supporte une pression maximale de 3 bar. Une fois les échantillons liquides filtrés à travers la membrane microporeuse située à l'intérieur de l'analyseur MicropreSure®, les entrées et sorties du dispositif sont bouchées afin d'éviter tout risque de contamination lors du transport jusqu'au laboratoire. L'analyseur peut être incubé directement après ajout de milieu liquide pour le dénombrement microbien. La membrane est constituée d'un mélange d'esters de cellulose ; elle est blanche, quadrillée et présente un diamètre de 47 mm et une taille de pores de 0,45 μm.
Application
L'analyseur MicropreSure® de Millipore est utilisé pour les tests de biocharge et les analyses de qualité d'eau par la méthode de la filtration. C'est un dispositif d'échantillonnage et de mise en culture prêt à l'emploi qui permet d'effectuer des analyses en cours de procédé sur l'eau en bouteille, le vin, la bière et les boissons sans alcool.
Caractéristiques et avantages
  • Système clos permettant un échantillonnage précis
  • Collecte et analyse microbiologique fiables et rapides en cours de procédé
  • Analyse de gros volumes
  • Échantillonnage discret ou continu
  • Sans assemblage ni stérilisation préalable
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Protocoles
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing