Principaux documents
MIX0100L102
Millipore
Mobius® MIX100L carrier
1 EA
11 151,00 €
11 151,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
11 151,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
11 151,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Matériaux
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Niveau de qualité
Paramètres
4-40 °C temperature
Hauteur
122 cm (48 in.)
Largeur
81.3 cm (32 in.)
Profondeur
68.6 cm (27 in.)
Poids
33.6 kg (74 lb)empty
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.