MABE1114
Anti-CENP-C Antibody, clone AL61A
clone AL61A, from mouse
Synonyme(s) :
Centromere protein C, CENP-C, CENP-C 1, Centromere autoantigen C, Centromere protein C 1, Interphase centromere complex protein 7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AL61A, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CENPC(1060)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: Prior to antibody purification, clone AL61A hybridoma culture supernatant detected nuclear CENP-C puncta by fluorescent immunocytochemistry staining of permeabilized HeLa and Jurkat cells (Courtesy of Dr. Giovanna Roncador, Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spain).
Immunocytochemistry Analysis: Prior to antibody purification, clone AL61A hybridoma culture supernatant immunostained CENP-C-transfected, but not ZBTB32-transfected, HEK293T cells (Courtesy of Dr. Giovanna Roncador, Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spain).
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected CENP-C in Jurkat cells.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable