Principaux documents
L0302511
Sigma-Aldrich
ETT Activator
Synonyme(s) :
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
4 X 2.5 L
1 240,00 €
1 240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 2.5 L
1 240,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.21
1 240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditionnement
pkg of 4 × 2.5 L L0302511-04
Concentration
39-43 g/L (titration)
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
Chaîne SMILES 
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Clé InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Description générale
ETT activator is an activator solution containing 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole – a powerful activator – in acetonitrile. It is mixed with phosphoramidite during the extension step in which it reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Application
ETT activator has been used in the fast and low-cost synthesis of photolithographic DNA microarrays.[1]
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2 °C
Matej Sack et al.
Journal of nanobiotechnology, 14, 14-14 (2016-03-05)
DNA microarrays are a core element of modern genomics research and medical diagnostics, allowing the simple and simultaneous determination of the relative abundances of hundreds of thousands to millions of genomic DNA or RNA sequences in a sample. Photolithographic in