Merck
Toutes les photos(7)
Documents
L9393
Sigma-Aldrich
Anti-laminine antibody produced in rabbit
enhanced validation
0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Laminin Antibody
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
animal, human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
dot blot: 1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:30 using human and animal tissues
microarray: suitable
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMA1(284217)
mouse ... Lama1(16772)
Description générale
La liminine est une glycoprotéine non collagéneuse omniprésente dans le tissu conjonctif qui constitue un élément majeur de la membrane basale. Les laminines sont des protéines de la matrice extracellulaire. Le gène LAMA1 (sous-unité α1 de la laminine) est situé sur le chromosome 18p11 de l'homme. L'anticorps est isolé de l'antisérum par des méthodes de purification immunospécifiques. L'isolement spécifique de l'antigène élimine globalement toutes les protéines sériques de lapin, y compris les immunoglobulines qui ne se fixent pas de manière spécifique à la laminine.
Spécificité
La spécificité des anticorps anti-laminine est déterminée par marquage immunofluorescent indirect de sections de tissu humain ou animal fixées au formol et incluses dans la paraffine, et par immuno-essai « dot blot ». En immunofluorescence indirecte, l′anticorps assure une coloration de la membrane basale spécifique des tissus humains et animaux non masqués par voie enzymatique. Dans l′immuno-essai dot blot, l′anticorps anti-laminine de lapin réagit avec la laminine mais pas avec la fibronectine, la vitronectine, le collagène de type IV ou le sulfate de chondroïtine de types A, B et C. L′anticorps dirigé contre la laminine isolé par affinité réagit avec la laminine d′origines humaine, mammifère, aviaire, reptilienne et amphibienne.
Immunogène
Laminine isolée à partir de la membrane basale d′un sarcome d′Engelbreth Holm-Swarm (EHS) de souris.
Application
L'anticorps anti-laminine a été utilisé dans la coloration immunohistochimique et en immunohistochimie.
L′anticorps anti-laminine de lapin peut être utilisé en immunohistochimie pour le marquage des parois des vaisseaux sanguins de différentes espèces, la classification de divers processus pathologiques impliquant les membranes basales, l′identification de l′origine des tumeurs humaines et leur classification, et la distinction entre lésions invasives et non invasives. L′anticorps peut être utilisé pour contrôler les taux de laminine dans des fluides biologiques et pour produire de manière expérimentale des lésions in vivo de la membrane basale.
Une dilution de travail au 1/1000ème au moins a été déterminée à l′aide d′un immuno-essai dot blot en utilisant 50 ng de laminine par tache (dot).
Une dilution de travail au 1/25ème au moins a été déterminée par immunohistologie indirecte avec des tissus humains et animaux fixés au formol et inclus dans la paraffine.
Actions biochimiques/physiologiques
Le gène LAMA1 (sous-unité α1 de la laminine) est impliqué dans plusieurs maladies comme le cancer, les infections, les maladies inflammatoires et les pathologies auto-immunes. Les mutations de LAMA1 provoquent une dysplasie cérébelleuse et des kystes avec ou sans dystrophie rétinienne. LAMA1 est également essentiel à l'assemblage de la membrane basale et aux premiers stades de la croissance embryonnaire.
Forme physique
Solution dans une solution saline tamponnée au phosphate 0,01 M à pH 7,4, contenant 1 % de BSA et de l‘azide de sodium 15 mM.
Stockage et stabilité
En cas d′utilisation en continu, stocker un mois maximum entre 2 et 8 °C. Pour un stockage prolongé, la solution peut être congelée en aliquotes de travail. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité durant un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Autoimmunity against laminins.
Florea F, et al.
Clinical Immunology (Orlando, Fla.), 39-52 (2016)
Yongchol Shin et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(2), C314-C325 (2019-06-13)
Angiogenesis is a process through which new blood vessels are formed by sprouting and elongating from existing blood vessels. Several methods have been used to replicate angiogenesis in vitro, including culturing vascular endothelial cells on Matrigel and coculturing with endothelial
Mutations in LAMA1 Cause Cerebellar Dysplasia and Cysts with and without Retinal Dystrophy
Kimberly AA, et al.
American Journal of Human Genetics, 95(2), 227-234 (2014)
Prostatic Intraepithelial Neoplasia in Genetically Engineered Mice
Jae-Hak P, et al.
The American Journal of Pathology, 161(2), 727-735 (2002)
Zui Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 3561-3561 (2019-08-10)
Protein corona presents a major obstacle to bench-to-bedside translation of targeted drug delivery systems, severely affecting targeting yields and directing unfavorable biodistribution. Corona-mediated targeting provides a new impetus for specific drug delivery by precisely manipulating interaction modes of functional plasma