Principaux documents
GPWP04700
Millipore
Filtre membrane Millipore Express PLUS
Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PES, dimension de pores de 0,22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Dimension de pores:
0.22 μm pore size
Matériaux:
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Caractéristiques:
hydrophilic
Diam. du filtre:
47 mm
Épaisseur:
160-185 μm
Stérilité:
non-sterile
Matériaux
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Millipore
Paramètres
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
160-185 μm
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Point de bulle
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : GPWP
La membrane Millipore Express PLUS permet une filtration ultra-rapide de milieux de culture cellulaire, d′additif, de tampons et d′autres solutions aqueuses. Cette membrane à haut débit et à une faible fixation des protéines est également utilisée dans plusieurs de nos dispositifs de filtration stérilisante prêts à l′emploi.
Caractéristiques et avantages :
•Filtration ultra-rapide et haut débit pour accélérer le processus
•Peut être stérilisée en autoclave, par oxyde d′éthylène ou rayonnement gamma pour les applications de filtration stérilisante
Applications :
filtration stérilisante, filtration de tampons, filtration de milieux de culture cellulaire
Type de membrane : Filtre écran
Application
  • Filtration stérilisante
  • Filtration de tampons
  • Filtration de milieux de culture tissulaire
  • Filtration d'échantillons pour analyse des PFAS (LC-MS)
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
  • Application : Filtration générale de laboratoire
  • Usage prévu : Rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Mode d′emploi : La filtration stérilisante d′un liquide à travers une membrane d′une dimension de pores de 0,2 μm (ou inférieure) élimine efficacement les contaminants biologiques comme les bactéries, moisissures et levures. Pour la rétention sélective de grands contaminants biologiques, il est possible de réaliser une filtration de liquides à travers des membranes d′une dimension de pores de 0,45 μm (ou supérieure) pour piéger les micro-organismes et servir de support de croissance pour une culture et analyse ultérieure
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec
  • Conditions d′élimination : Jeter les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kasia Piwosz et al.
mSphere, 5(2) (2020-03-07)
High-throughput sequencing (HTS) of gene amplicons is a preferred method of assessing microbial community composition, because it rapidly provides information from a large number of samples at high taxonomic resolution and low costs. However, mock community studies show that HTS
Articles
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Validation des filtres pour seringue Millex® avec membrane en PES pour l'analyse des PFAS dans des échantillons d'eau selon la méthode EPA 537.1.