HPWP01300
Filtre membrane en PES, dimension de pores de 0,45 μm
Millipore Express®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Millipore Express PLUS
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Matériaux
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Millipore
Paramètres
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
Diamètre
13 mm
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
130-155 μm
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Point de bulle
≥690 mbar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages :
•Filtration ultra rapide et haut débit pour accélérer les temps de traitement
•Peut être stérilisée en autoclave, à l'oxyde d'éthylène ou au rayonnement gamma pour les applications de filtration stérilisante
Applications :
filtration stérilisante, filtration de tampons, filtration de milieux de culture cellulaire
Application
- Filtration de tampons
- Filtration de milieux de culture cellulaire
- Filtration d'échantillons pour analyse des PFAS (LC-MS)
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : filtration de laboratoire classique
- Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques.
- Mode d'emploi : la filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 µm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.