Principaux documents
XX1014730
Millipore
Kit avec support pour filtre en verre classique Millipore
47 mm, Stainless steel screen membrane support, 300 mL funnel
Synonyme(s) :
Support filtre Millipore
1 EA
494,00 €
494,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
494,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
494,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Matériaux
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Niveau de qualité
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
22.9 cm
Diamètre
7.6 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Raccords
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Classic Glass Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Kit avec support pour filtre en verre classique Millipore
47 mm, support pour membrane de filtration avec écran en acier inoxydable, entonnoir 300 ml
Le support pour filtre en verre classique est un outil essentiel pour tout laboratoire de recherche. La conception polyvalente du support est adaptée à une multitude d′applications, et le support est disponible en trois matériaux différents pou garantir sa compatibilité avec vos propres besoins.
Le kit comprend les éléments suivants :
(Référence catalogue - Description)
XX1014704 - Entonnoir Millipore en verre, 300 ml, 47 mm, borosilicate, joint en verre rodé
XX1014703 - Pince à ressort Millipore, 47 mm, aluminium
XX1014732 - Base et bouchon Millipore en verre, 47 mm, à utiliser avec le support d′écran en acier inoxydable, écran inclus
ALIGNED05 - Guide d′alignement Millipore, 47 mm, 5/pqt
Caractéristiques et avantages :
• Conçu pour une mise en en place et un retrait faciles des membranes.
• Support de membrane disponible en trois matériaux différents, pour s′adapter aux diverses applications.
• Stérilisation UV ou autoclavage avec le filtre en place pour l′analyse bactériologique.
Applications :
Filtration à usage général et clarification, analyse bactériologique, analyse de contamination particulaire d′huiles et de fluides hydrauliques, cytologie exfoliative.
Questions
  1. For this p/n: XX1014730, what is the pore / web size of this SS screen support? We will use p/n NY1004700, 10.0 μm Pore Size Nylon Membrane Filter on it with your Glass Filter Holder, and we hope the screen pore size is larger than 10 um.
    1 answer
    1. The mesh size is 125 um.