Principaux documents
DX0145
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose
Dextrose
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Dextrose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
1724615
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-075-1
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Couleur
white
Pf
150-152 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Description générale
GR ACS Dextrose, Anhydrous
DX0145-3 2.5kg Poly Bottle
Application
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Appearance (description)powderAppearance of solutionpasses testChloride (Cl)0.01% maxColorWhiteHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.0005% maxLoss on drying0.2% maxSpecific rotation [a]25/D (10%, water)+52.5-+53.0degreesStarchpasses testSulfate and sulfite (as SO4)0.005% maxSulfated ash0.02% maxTitratable free acid0.002meq/g max
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Questions
  1. What is the solubility of DX0145, Dextrose?
    1 answer
    1. The solubility of DX0145, Dextrose, is as follows: it is soluble in water (0.9 g/ml at 25°C), alcohol (slightly), methanol (at 20°C), absolute alcohol (very sparingly), ether (very sparingly), acetone (very sparingly), hot glacial acetic acid, pyridine, aniline, ethanol (<1 mg/mL at 25°C), and DMSO (36 mg/mL at 25°C).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review