Principaux documents
1181302
USP
Dextrose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-(+)-Glucose, Dextrose
500 MG
474,00 €
474,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
474,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
1724615
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
474,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dextrose
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
150-152 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP du dextrose destiné à certains essais et tests de qualité spécifiés.
Produit également utilisé pour préparer des solutions d'étalonnage et de test de conformité de système pour le dosage et les tests d'identification conformément aux monographies de la Pharmacopée américaine (USP) ci-dessous :
  • Dextrose[1]
  • Dextrose en tant qu'excipient[2]
  • Glucose liquide[3]
  • Galactose[4]
  • Dextrates[5]
Autres remarques
This product is part of USP Biologics Program.
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Dextrose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(6), 1321-1321 (2020)
Dextrates
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(1), 5742-5742 (2018)
Galactose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5) (2020)
Dextrose Excipient
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(5), 5743-5743 (2020)
Liquid Glucose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(1), 5788-5788 (2019)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf