Documents
AX0151
Supelco
Acétonitrile
≥99.9% (GC), anhydrous, Biosynthesis, OmniSolv®
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Numéro Beilstein :
741857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
200-835-2
product name
Acétonitrile, anhydrous, Biosynthesis OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Description
gradient analysis: <=0.003 at 210nm
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Impuretés
≤0.16 μeq/g Titrable base
≤0.20 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤10 ppm Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤189 nm
Absorption UV
λ: 189 nm Amax: ≤1.00
λ: 195 nm Amax: ≤0.15
λ: 210 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.005
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
AX0151P-1 is packaged in poly-coated glass bottles.
anhydrous, Biosynthesis OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidFree amine (as dimethylamine)0.20ppm maxGradient at 210 nm0.003AU maxInfrared SpectrumConforms to standardRefractive index (at 20°C)1.343-1.345Titrable acid0.8µeq/g maxTitrable base0.16µeq/g maxUV Abs. at 189 nm1.00AU maxUV Abs. at 195 nm0.15AU maxUV Abs. at 210 nm0.03AU maxUV Abs. at 230 nm0.005AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off189nm maxWater (H2O)10ppm max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup