Principaux documents
AX0080
Supelco
Acetic Anhydride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Acetic Anhydride, Acetyl Oxide,Ethanoic Anhydride, Acetic Acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO)2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-564-8
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤100 ppm Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.003%
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
-73 °C
Température de transition
flash point 49 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 5ppm max
Color (APHA):
Evaporation residue: 0.003% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 2ppm max
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Iron (Fe): 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 5ppm max
Water (H2O): 100ppm max
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup