Principaux documents
AG714
Sigma-Aldrich
IgG humaine, fragment Fc
Synonyme(s) :
IgG, fragment Fc
1 MG
381,00 €
381,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
381,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
381,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Origine du produit : Sérum humain. Testé par une méthode de test approuvée par la FDA et négatif pour l'anticorps anti-VIH, l'antigène de surface de l'hépatite B, l'anticorps dirigé contre l'hépatite C et la syphilis.
Application
Catégorie de recherche
Contrôles
Forme physique
Format : Purifié
Liquide stérile dans une solution de phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6. Aucun conservateur n'a été ajouté.
Stockage et stabilité
Conserver dans des conditions stériles entre 2 et 8 °C pendant une durée maximale d'un an. Diluer uniquement la quantité nécessaire pour une utilisation sur un seul jour.
Remarque sur l'analyse
Une seule ligne de précipitation par immunoélectrophorèse à 20 mg/mL contre du sérum entier de chèvre anti-humain. Aucune réactivité croisée contre les composés anti-humains de chèvre suivants : le fragment F(ab')2 de l'IgG, l'IgM, le fragment Fc(5µ) ou l'IgA, spécifique à la chaîne alpha. Purifié par chromatographie sur colonne.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Frank Kung et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(10), 4318–4331-4318–4331 (2017-08-15)
Rod photoreceptor terminals respond to retinal injury with retraction and sprouting. Since the guidance cue Semaphorin3A (Sema3A) is observed in the retina after injury, we asked whether Sema3A contributes to structural plasticity in rod photoreceptors. We used Western blots and
Iftiin Hassan Mohamed et al.
Pharmacological research, 64(5), 464-470 (2011-07-12)
The Eph tyrosine kinase receptors and their ephrin ligands play a central role in several human cancers and their deregulated expression or function promotes tumorigenesis, inducing aggressive tumor phenotypes. Green tea extracts (GTE) have been recently found to inhibit Eph-kinase
Enas Abu-Shah et al.
eLife, 8 (2019-09-26)
Research in the field of human immunology is restricted by the lack of a system that reconstitutes the in-situactivation dynamics of quiescent human antigen-specific T-cells interacting with dendritic cells. Here we report a tissue-like system that recapitulates the dynamics of
Delwin J Long et al.
Journal of molecular histology, 39(1), 1-4 (2007-07-27)
Immunohistochemical analysis of formalin-fixed paraffin-embedded tissues can be challenging due to potential modifications of protein structure by exposure to formalin. Heat-induced antigen retrieval techniques can reverse reactions between formalin and proteins that block antibody recognition. Interactions between antibodies and antigens
Sara C Humphreys et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 47(10), 1174-1182 (2019-05-18)
Understanding small interfering RNA (siRNA) fraction unbound (f u) in relevant physiologic compartments is critical for establishing pharmacokinetic-pharmacodynamic relationships for this emerging modality. In our attempts to isolate the equilibrium free fraction of N-acetylgalactosamine-conjugated siRNA using classic small-molecule in vitro