I5154
IgG1 kappa from human myeloma plasma
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
IgG1- humaineκ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le sous-type d′anticorps IgG constitue la plus abondante des immunoglobulines du système immunitaire. Les IgG sont sécrétées par les lymphocytes B et sont présentes dans le sang et les liquides extracellulaires ; elles protègent contre les infections provoquées par les bactéries, les champignons et les virus. Les IgG maternelles sont transmises au fœtus à travers le placenta, ce qui est essentiel à la défense immunitaire des nouveau-nés contre les infections. L′IgG1 est la sous-classe d′IgG la plus abondante.
L′IgG1 κ de myélome humain est purifiée à partir de plasma humain par des méthodes de fractionnement, d′échange d′ions et de chromatographie d'affinité.
L′IgG1 κ de myélome humain est purifiée à partir de plasma humain par des méthodes de fractionnement, d′échange d′ions et de chromatographie d'affinité.
Application
L′IgG1 κ purifiée peut servir de calibrateur d′immunoglobuline, d′antigène de référence, d′agent de blocage ou de protéine d′enrobage dans divers essais immunologiques, notamment du type ELISA, dot-blot immunobinding, Western immunoblotting, immunodiffusion, immunoélectrophorèse, hémagglutination et fixation cellulaire. L′IgG1 κ de myélome humain a été injectée dans des souris (500 μg) afin d′évaluer la réponse des lymphocytes B et des lymphocytes T ; elle a également été utilisée pour de la cytométrie en flux dans des cellules CHO.
Forme physique
En solution dans une solution tamponnée au Tris 0,02 mM de pH 8,0.
Remarque sur l'analyse
L′identité est déterminée par immunoélectrophorèse et test ELISA indirect.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Analytical chemistry, 92(7), 5267-5275 (2020-03-14)
We demonstrate a new micro/nanofluidic system for continuous and automatic monitoring of protein product size and quantity directly from the culture supernatant during a high-cell-concentration CHO cell perfusion culture. A microfluidic device enables clog-free cell retention for a bench-scale (350
Molecular cancer therapeutics, 20(1), 96-108 (2020-10-11)
Activation of TRAILR2 has emerged as an important therapeutic concept in cancer treatment. TRAILR2 agonistic molecules have only had limited clinical success, to date, due either to lack of efficacy or hepatotoxicity. BI 905711 is a novel tetravalent bispecific antibody
Osteoarthritis and cartilage, 26(1), 84-94 (2017-08-29)
Aiming to delineate novel neuro-immune mechanisms for NGF/TrkA signalling in osteoarthritis (OA) pain, we evaluated inflammatory changes in the knee joints following injection of monoiodoacetate (MIA) in mice carrying a TrkA receptor mutation (P782S; TrkA KI mice). In behavioural studies
Biosensors & bioelectronics, 26(2), 822-827 (2010-07-09)
Emerging evidence indicates that the conformation of C-reactive protein (CRP) plays important roles in human inflammation and cardiovascular disease (CVD). The different conformations in the structure of CRP under different pH conditions remain an important issue to be investigated for
Immunology and cell biology, 95(3), 306-315 (2016-10-08)
Patients treated with therapeutic biological products (BP) frequently develop anti-drug antibodies (ADA) with potential neutralizing capacities leading to loss of clinical response or serious side effects. BP aggregates have been suggested to promote immunogenicity, thus enhancing ADA production. Dendritic cells